Fontos dokumentumok
911216
TU-1
Szinonimák:
4,8-Bis[5-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-thienyl]benzo[1,2-c:4,5-c′]bis[1,2,5]thiadiazole
About This Item
Javasolt termékek
leírás
TU-1: Vapor deposition / coating film forming mobility ~ 1 cm2 / Vs (@ Vsd = 100 V)
Teszt
99% (HPLC)
form
powder
szín
dark green
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.