Fontos dokumentumok
908843
Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide)
average Mn (1,600-1,500-1,600), lactide:glycolide 75:25
Szinonimák:
PLGA-PEG-PLGA
About This Item
Javasolt termékek
Forma
semisolid
adagolási arány
lactide:glycolide 75:25
molekulatömeg
PEG average Mn 1,500 (by NMR)
PLGA average Mn 3,200 (by NMR)
average Mn (1,600-1,500-1,600)
szín
white to tan
PDI
≤2.0
<1.1 (Typical PEG PDI )
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)