Fontos dokumentumok
906913
TissueFab® bioink
Alg(Gel)ma -Vis/525 nm
Szinonimák:
Alginate, Bioink, GelMA-Alginate bioink, Gelatin methacrylamide, Gelatin methacrylate, Gelatin methacryloyl, Sodium alginate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
suitable for 3D bioprinting applications
form
gel form (Viscous)
szennyeződések
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
szín
colorless to pale yellow
pH
6.5-7.5
alkalmazás(ok)
3D bioprinting
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver,Upper respiratory tract
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Bioinks enable 3D bioprinting of tissue constructs for drug screening and transplantation; select suitable bioinks for specific tissue engineering.
Learn how 3D bioprinting is revolutionizing drug discovery with highly-controllable cell co-culture, printable biomaterials, and its potential to simulate tissues and organs. This review paper also compares 3D bioprinting to other advanced biomimetic techniques such as organoids and organ chips.
Protocols
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.