900171
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy ~3 ppm, 100 nm avg. part. size (APS), aminated powder
Szinonimák:
Diamond Nanopowder, Nanodiamond
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Zeta potential +42.6 mV ±10%
Minőségi szint
Forma
nanoparticles
powder
összetétel
Nitrogen vacancy, ~3 ppm
átlagos részecskeméret
100 nm (APS)
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.