Merck
900803
Sigma-Aldrich
ITIC-DM
Szinonimák:
IT-2M
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C98H90N4O2S4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1484.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.23
leírás
Band gap: 2.16 eV
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
oldhatóság
organic solvents: soluble
Keringési energia
HOMO -5.45 eV 
LUMO -3.29 eV 
SMILES string
[s]1c2c([s]c(c2)\C=C%14/C(=O)c%15c(cc(c(c%15)C)C)C/%14=C(C#N)C#N)c3c1c4c(cc7c(c4)C(c%10c%11[s]c(cc%11[s]c%107)\C=C%12/C(=O)c%13c(cc(c(c%13)C)C)C/%12=C(C#N)C#N)(c9ccc(cc9)CCCCCC)c8ccc(cc8)CCCCCC)C3(c6ccc(cc6)CCCCCC)c5ccc(cc5)CCCCCC
InChI
1S/C98H90N4O2S4/c1-9-13-17-21-25-63-29-37-69(38-30-63)97(70-39-31-64(32-40-70)26-22-18-14-10-2)83-53-80-84(54-79(83)93-89(97)95-85(107-93)51-73(105-95)49-81-87(67(55-99)56-100)75-45-59(5)61(7)47-77(75)91(81)103)98(71-41-33-65(34-42-71)27-23-19-15-11-3,72-
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sunsun Li et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(42), 9423-9429 (2016-09-09)
Fine energy-level modulations of small-molecule acceptors (SMAs) are realized via subtle chemical modifications on strong electron-withdrawing end-groups. The two new SMAs (IT-M and IT-DM) end-capped by methyl-modified dicycanovinylindan-1-one exhibit upshifted lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) levels, and hence higher open-circuit
Cikkek
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.