Fontos dokumentumok
901423
ITIC-F
Szinonimák:
9-Bis(2-methylene-((3-(1,1-dicyanomethylene)-6,7-difluoro)-indanone))-5,5,11,11-tetrakis(4-hexylphenyl)-dithieno[2,3-d:2’,3’-d’]-s-indaceno[1,2-b:5,6-b’]dithiophene, IT-4F, ITIC-2F, ITIC-DF3
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Band gap: 1.52 eV
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
Keringési energia
HOMO -5.66 eV
LUMO -4.14 eV
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.