Merck
900263
Sigma-Aldrich
(+)-Sparteine
Szinonimák:
Pachycarpine
Méret kiválasztása
500 MG
26 700,00 Ft
26 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 MG
26 700,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H26N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
234.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
26 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
liquid
Minőségi szint
törésmutató
n/D 1.527
SMILES string
[H][C@@]1([C@@]2([H])CN3CCCC[C@@]3([H])[C@@](C2)([H])C4)N4CCCC1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLRCCWJSBJZJBV-TUVASFSCSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)