Fontos dokumentumok
900247
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
PEG functionalized, fluorescence λem 620 nm, 4 μM in H2O
Szinonimák:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Lineáris képlet:
CdSe/ZnS
UNSPSC kód:
26111700
NACRES:
NA.23
Forma
dispersion
Minőségi szint
koncentráció
4 μM in H2O
fluoreszcencia
λem 620 nm
λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
funkcionális csoport
PEG
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Reactive group: None.
Alkalmazás
The CdS/ZnS or CdSe/ZnS quantum dots functionalized with PEG exhibit low non-specific binding which makes them suitable for a variety of in vivo and in vitro biomedical applications.
Jogi információk
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Qiangqiang Liu et al.
International journal of nanomedicine, 10, 7073-7088 (2015-11-26)
The growing potential of quantum dots (QDs) in biomedical applications has provoked the urgent need to thoroughly address their interaction with biological systems. However, only limited studies have been performed to explore the effects of surface charge on the biological
Cikkek
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.