Fontos dokumentumok
919330
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 620 nm, 1 mg/mL in water
Szinonimák:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Lineáris képlet:
CdSe/ZnS
UNSPSC kód:
26111700
NACRES:
NA.23
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1 mg/mL in water
fluoreszcencia
FWHM 23-28 nm
λem 620 nm
, quantum yield ≥50%
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Reactive group: Amine
Alkalmazás
CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid in water.The unique size and composition tunable electronic property of these very small, semiconducting quantum dots make them very appealing for a variety of applications and new technologies. Applications include biomedical imaging and sensing, diagnostics, displays and photovoltaics.
Vigyázat
Do not freeze.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bioconjugation of quantum dots: Review & impact on future application
Foubert A, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 83, 31-48 (2016)
Jun Yao et al.
Acta biomaterialia, 74, 36-55 (2018-05-08)
According to recent research, nanotechnology based on quantum dots (QDs) has been widely applied in the field of bioimaging, drug delivery, and drug analysis. Therefore, it has become one of the major forces driving basic and applied research. The application
Cikkek
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.