900173
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy >60 NVN/particle, 70 nm avg. part. size (DLS), 1 mg/mL in deionized water
Szinonimák:
Nanodiamond
About This Item
Javasolt termékek
leírás
+56.7 mV ±20%
Minőségi szint
Forma
dispersion
nanoparticles
összetétel
Nitrogen vacancy, >60 NVN/particle
koncentráció
1 mg/mL in deionized water
átlagos részecskeméret
70 nm (DLS)
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.