Fontos dokumentumok
900158
2-Cyanobutan-2-yl 4-chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carbodithioate
95%
Teszt
95%
Forma
powder
tárolási körülmény
protect from light
mp
70-75 °C
SMILES string
S=C(SC(CC)(C)C#N)N1N=C(C)C(Cl)=C1C
InChI
1S/C11H14ClN3S2/c1-5-11(4,6-13)17-10(16)15-8(3)9(12)7(2)14-15/h5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQXRXQYJDCRRGA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Cyanobutan-2-yl 4-chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carbodithioate can be used to control homo-polymerisation and co-polymerisation of acrylic acid, acrylates, acrylamides, and styrenes (2o MAMs), and LAMs such as vinyl acetate. Additionally, it can be used to polymerise methacrylates and methacrylamides, with good MW control, and moderate polydispersities. It can be used to make MAM-LAM block copolymers. It is soluble in organic media.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.