TRD3D0011
Ecogenius PLA 3D printing filament
industrial grey, diam. 1.75 mm
About This Item
Javasolt termékek
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Átmérő
1.75 mm
súly
1 kgeach
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
Általános leírás
- Eco because it is petroleum free
- Eco becuse it is obtained exclusively from plants and completely recyclable
- It′s natural identity of semicrystalline polymer is maintained
- Ecogenius PLA has a natural glossy finish
Material Properties
- Density: 1.24 g/cm3
- Tensile modulus: 65.5 Mpa
- Vicat point: 55-60 °C
- Melting point: 144 °C
Alkalmazás
- Extruder (nozzle) temperature: 195 +/-10 °C
- Bed temperature: cold to 80 °C
- Print speed: 60-80 mm/s
- Fan: 50-100 %
- Minimum nozzle diameter: 0.3 mm
- Plate materials: glass, blue tape, etc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)