Merck
793485
Sigma-Aldrich
Melengestrol acetate-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25D3H29O4
Molekulatömeg:
399.54
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Teszt
≥98% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=C1C[C@@]2([H])[C@]3([H])C=C(C)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]2(C)[C@]1(C(C)=O)OC(C([2H])([2H])[2H])=O)=O
InChI
1S/C25H32O4/c1-14-11-19-20(23(5)9-7-18(28)13-21(14)23)8-10-24(6)22(19)12-15(2)25(24,16(3)26)29-17(4)27/h11,13,19-20,22H,2,7-10,12H2,1,3-6H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+/m1/s1/i4D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UDKABVSQKJNZBH-TWOXOXTASA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Brett R Blackwell et al.
Environmental science & technology, 49(14), 8796-8803 (2015-06-23)
Studies of steroid growth promoters from beef cattle feedyards have previously focused on effluent or surface runoff as the primary route of transport from animal feeding operations. There is potential for steroid transport via fugitive airborne particulate matter (PM) from
Shuang-Shuang Liu et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(28), 7299-7311 (2014-09-28)
In this study, a highly sensitive and robust method using an ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry combined with solid-phase extraction and ultrasonic extraction for pretreatment and silica gel purification steps has been developed for determination of 21 natural and synthetic