Merck
78727
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-2-imidazoline
≥96% (HPLC)
Szinonimák:
4,5-Dihydro-2-phenyl-1H-imidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H10N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.19
Beilstein:
119250
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
flakes
Teszt:
≥96% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥96% (HPLC)
Forma
flakes
SMILES string
C1CN=C(N1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H10N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-10-6-7-11-9/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKCCAYLNRIRKDJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst for:
  • N-arylation of indoles
  • Epoxy-carbonyl reactions
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
393.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
201 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Komal Kumar et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(2) (2021-01-16)
Levulinic acid (LA) is an industrially important product that can be catalytically valorized into important value-added chemicals. In this study, hydrothermal conversion of glucose into levulinic acid was attempted using Brønsted acidic ionic liquid catalyst synthesized using 2-phenyl-2-imidazoline, and 2-phenyl-2-imidazoline-based
Determination of 2-phenyl-2-imidazoline in air by high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection.
J Pukkila et al.
Journal of chromatography, 438(2), 443-446 (1988-04-22)