Fontos dokumentumok
777242
Silica, mesostructured
SBA-15, 99% trace metals basis
Szinonimák:
Silica, Porous Silica, nanostructured silica, Silicon dioxide
Teszt
99% trace metals basis
Forma
solid
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.