Fontos dokumentumok
264229
N,N′-Bis(2,5-di-tert-butylphenyl)-3,4,9,10-perylenedicarboximide
Dye content 97 %
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
Forma
solid
összetétel
Dye content, 97%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
528 nm
félvezető tulajdonságok
N-type (mobility=1.8x10−4 cm2/V·s)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)N2C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(C(=O)c7ccc(c8ccc(C2=O)c3c48)c5c67)c9cc(ccc9C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C52H50N2O4/c1-49(2,3)27-13-23-37(51(7,8)9)39(25-27)53-45(55)33-19-15-29-31-17-21-35-44-36(22-18-32(42(31)44)30-16-20-34(46(53)56)43(33)41(29)30)48(58)54(47(35)57)40-26-28(50(4,5)6)14-24-38(40)52(10,11)12/h13-26H,1-12H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BIYPCKKQAHLMHG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.