Merck
748439
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzhydrol
97%
Szinonimák:
(2-Aminophenyl)(phenyl)methanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H13NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
199.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
113-118 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ccccc1C(O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13NO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13,15H,14H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NAWYZLGDGZTAPN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)