Merck
733792
Sigma-Aldrich
Triphenyl phosphate solution
NMR reference standard, 0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 10 mm × 8 in.
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5O)3PO
Molekulatömeg:
326.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
grade
NMR reference standard
Minőségi szint
Forma
solution
koncentráció
0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
technika/technikák
NMR: suitable
NMR cső méret
10 mm × 8 in.
SMILES string
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
31P sensitivity
Mennyiség
10 mm O.D. tube contains 3.175 mL.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-2.2 °F
Lobbanási pont (C)
-19 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sin-Ying Koou et al.
Parasites & vectors, 7, 471-471 (2014-10-11)
In Singapore, dose-response bioassays of Aedes aegypti (L.) adults have been conducted, but the mechanisms underlying resistance to insecticides remain unclear. In this study, we evaluated insecticide resistance and its underlying mechanism in field populations of Ae. aegypti adults. Seven
Davide Savy et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(11), 19958-19970 (2015-11-12)
The molecular composition of water-soluble lignins isolated from four non-food bioenergy crops (cardoon CAR, eucalyptus EUC, and two black poplars RIP and LIM) was characterized in detail, and their potential bioactivity towards maize germination and early growth evaluated. Lignins were
Francesc A Esteve-Turrillas et al.
PloS one, 10(7), e0134042-e0134042 (2015-07-28)
Bioconjugate preparation is a fundamental step for antibody generation and immunoassay development to small chemical compounds. For analytical targets holding in their structure an aryl halogen atom, cross-coupling reactions may be a simple and efficient way to obtain functionalized derivatives;
M I Cervera et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(27), 6843-6855 (2014-05-16)
An atmospheric pressure chemical ionization source has been used to enhance the potential of gas chromatography coupled with quadrupole time-of-flight (QTOF) mass spectrometry (MS) for screening and quantification purposes in pesticide residue analysis. A screening method developed in our laboratory
Katsumasa Abe et al.
Applied and environmental microbiology, 80(18), 5866-5873 (2014-07-20)
Phosphotriesterases catalyze the first step of organophosphorus triester degradation. The bacterial phosphotriesterases purified and characterized to date hydrolyze mainly aryl dialkyl phosphates, such as parathion, paraoxon, and chlorpyrifos. In this study, we purified and cloned two novel phosphotriesterases from Sphingomonas