Merck
701513
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-3-nitropyridine-2-acetonitrile
97%
Szinonimák:
(6-Methoxy-3-nitro-2-pyridyl)acetonitrile
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H7N3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
117-122 °C
funkcionális csoport
nitrile
nitro
SMILES string
COc1ccc(c(CC#N)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7N3O3/c1-14-8-3-2-7(11(12)13)6(10-8)4-5-9/h2-3H,4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOOPAOCWSWOMQI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)