Merck
678708
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid
97%
Szinonimák:
1-Carboxy-3-adamantanol, 3-Carboxy-1-hydroxyadamantane, 3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H16O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
203-207 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
OC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@](O)(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H16O3/c12-9(13)10-2-7-1-8(3-10)5-11(14,4-7)6-10/h7-8,14H,1-6H2,(H,12,13)/t7-,8+,10+,11-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CJJMAWPEZKYJAP-YDRMRZIKSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)