Fontos dokumentumok
393363
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
99%
Összes fotó(1)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H24O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
224.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder or crystals
mp
160-162 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCCC[C@@]12CC[C@@](CC1)(CC2)C(O)=O
InChI
1S/C14H24O2/c1-2-3-4-5-13-6-9-14(10-7-13,11-8-13)12(15)16/h2-11H2,1H3,(H,15,16)/t13-,14-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAQHPZFALQQESM-HDJSIYSDSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Michael J Wilde et al.
Journal of chromatography. A, 1378, 74-87 (2015-01-03)
Although bicyclic acids have been reported to be the major naphthenic acids in oil sands process-affected water (OSPW) and a well-accepted screening assay indicated that some bicyclics were the most acutely toxic acids tested, none have yet been identified. Here