Fontos dokumentumok
656356
(R)-(–)-3-Piperidinecarboxylic acid
97%
Szinonimák:
(R)-(–)-Nipecotic acid
Teszt
97%
form
solid
optikai aktivitás
[α]22/D −5°, c = 1 in H2O
mp
251-255 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJLSEXAGTJCILF-RXMQYKEDSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A1(6529) , SLC6A11(6538) , SLC6A12(6539)
mouse ... Slc6a1(232333)
rat ... Slc6a1(79212) , Slc6a12(50676)
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?