Merck
650099
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
95%
Szinonimák:
4′-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H12O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
mp
112-116 °C
funkcionális csoport
aldehyde
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C15H12O3/c1-18-15(17)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-11(10-16)3-5-12/h2-10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
URINKTWOCVLGGR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)