Merck
645087
Sigma-Aldrich
5-Phenylisoxazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H7NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
160-164 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
phenyl
SMILES string
OC(=O)c1cc(on1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10(13)8-6-9(14-11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJYOBHXWBRKOQO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Analytical studies on isoxazoles. II A new fluorimetric determination of 5-phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid and its application to the determination of perisoxal in plasma.
T Umeda et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 28(12), 3507-3513 (1980-12-01)
Annamaria Lilienkampf et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(2), 678-688 (2009-12-17)
New antituberculosis (anti-TB) drugs are urgently needed to shorten the 6-12 month treatment regimen and especially to battle drug-resistant Mycobacterium tuberculosis (Mtb) strains. In this study, we have continued our efforts to develop isoxazole-based anti-TB compounds by applying rational drug