Merck
644188
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
97%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H3(OH)CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Teszt
97%
Forma
solid
mp
133-137 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
chloro
SMILES string
Oc1ccc(C=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-4,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGSOCYWCRMXQAB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Liang-Chieh Chen et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 708-708 (2018-07-19)
Alzheimer's disease (AD) is a progressive neurodegenerative disorder with multiple etiologies. Beta-amyloid (Aβ) self-aggregation and overexpression of class IIa histone deacetylases (HDACs) are strongly implicated with AD pathogenesis. In this study, a series of novel diarylheptanoid derivatives were designed, synthesized