Fontos dokumentumok
640611
3-Chloro-7-hydroxy-4-methylcoumarin
97%
Szinonimák:
3-Chloro-4-methylumbelliferone
Teszt
97%
Forma
solid
mp
240-244 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ester
SMILES string
CC1=C(Cl)C(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C10H7ClO3/c1-5-7-3-2-6(12)4-8(7)14-10(13)9(5)11/h2-4,12H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODZHLDRQCZXQFQ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)