Merck
639036
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7BrFN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
86-90 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
Cc1cc(F)c(Br)cc1N
InChI
1S/C7H7BrFN/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNCLVDGUXUSPTL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)