Fontos dokumentumok
63879
Sigma-Aldrich
Mercurisorb
Szinonimák:
Mercury disposal kit
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Alkalmazás
Rapid absorber for safe disposal of mercury
Kiszerelés
Emergency kit with 100 g Mercurisorb incl. disposable gloves, minishovel and brush, disposable pipettes in a compact plastic case.
Jogi információk
Mercurisorb is a trademark of Carl Roth GmbH & Co.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)