Fontos dokumentumok
RDEN2001
Relative Density Standard (20°C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 20/4 0.6597 at 20 °C
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
pkg of 500 mL
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Relative Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 15°C to 150°C.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-22 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)