Merck
604984
Sigma-Aldrich
DL-Glutamic acid-13C5
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
HO213C(13CH2)213CH(NH2)13CO2H
Molekulatömeg:
152.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
mp
185 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
N[13CH]([13CH2][13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHUUTDBJXJRKMK-CVMUNTFWSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)