Merck
603139
Sigma-Aldrich
Water-18O
70 atom % 18O
About This Item
Lineáris képlet:
H218O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
20.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
leírás
Normalized with respect to hydrogen
izotóptisztaság
70 atom % 18O
molekulatömeg
19.42 g/mol by atom % calculation
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)