Merck
589829
Sigma-Aldrich
L-Methionine-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Lineáris képlet:
CH3SCH2CH213CH(15NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp
284 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
CSCC[13C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i4+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFEARJCKVFRZRR-ZRXJCPJJSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)