Merck
586056
Sigma-Aldrich
Lauric acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
Dodecanoic acid-1,2-13C2
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)913CH213CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
form
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
CCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i11+1,12+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POULHZVOKOAJMA-ALQHTKJJSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F
Lobbanási pont (C)
113.00 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)