Merck
562351
Sigma-Aldrich
4-(N-Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Szinonimák:
4-N-Boc-phenylboronic acid pinacol ester, tert-Butyl N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H26BNO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
319.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
167-170 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H26BNO4/c1-15(2,3)21-14(20)19-13-10-8-12(9-11-13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,1-7H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSJNIOYPTSKQBD-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)