Merck
561738
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H3(CH3)MgBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in THF
bp
65 °C
sűrűség
0.958 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(F)ccc1[Mg]Br
InChI
1S/C7H6F.BrH.Mg/c1-6-3-2-4-7(8)5-6;;/h2,4-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWSQUPDDGGYHLR-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)