Merck
533238
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzaldehyde oxime
98%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4CH=NOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
155.58
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
73-76 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
chloro
oxime
SMILES string
O\N=C\c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClNO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9-10/h1-5,10H/b9-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZIVKDWRLLMSEJ-WEVVVXLNSA-N
Általános leírás
2-Chlorobenzaldehyde oxime is also known as o-chlorobenzaldehyde oxime. It can be synthesized by reacting 2-chlorobenzaldehyde and hydroxylamine hydrochloride.
Alkalmazás
2-Chlorobenzaldehyde oxime may be used in the preparation of:
  • 2-chlorobenzaldehyde under different reaction conditions
  • methyl 3-(2-chlorophenyl)-5-[1-(4-methoxybenzyloxy)-ethyl]isoxazole-4-carboxylate
  • dimethyl 3-(2-chlorophenyl)isoxazole-4,5-dicarboxylate
  • [3-(2-chlorophenyl)isoxazol-5-yl]methanol
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Solid-phase synthesis of 5-isoxazol-4-yl-[1,2,4] oxadiazoles.
Quan C and Kurth M.
The Journal of Organic Chemistry, 69(5), 1470-1474 (2004)
A mild and selective method for the conversion of oximes into ketones and aldehydes by the use of N-bromophthalimide.
Khazaei A, et al.
J. Chem. Res. (M), 2004(10), 695-696 (2004)
Hypervalent iodine mediated synthesis of di-and tri-substituted isoxazoles via [3+2] cycloaddition of nitrile oxides.
Singhal A, et al.
Tetrahedron, 57(7), 719-722 (2016)
Microwave-assisted chemoselective cleavage of oximes to their corresponding carbonyl compounds using 1, 3-dichloro-5, 5-dimethyl-hydantoin (DCDMH) as a new Deoximating reagent.
Khazaei A and Manesh AA.
Synthesis, 2005(12), 1929-1931 (2005)
Amberlyst 15 supported nitrosonium ion as an efficient reagent for regeneration of carbonyl compounds from oximes, hydrazones and semicarbazones.
Lakouraj MM, et al.
Reactive functional Polymers, 66(9), 910-915 (2006)