Merck
521191
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-4-methoxy-2-methylbenzene
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H3(CH3)C≡CH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Teszt
97%
Forma
solid
mp
30-34 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(C#C)c(C)c1
InChI
1S/C10H10O/c1-4-9-5-6-10(11-3)7-8(9)2/h1,5-7H,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IETBNYUYILAKFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Ethynyl-4-methoxy-2-methylbenzene is an aromatic acetylene derivative. Its reaction with 2-diazo-5,5-dimethylcyclohexanedione (diazodimedone) has been reported to afford cycloadducts.
Alkalmazás
1-Ethynyl-4-methoxy-2-methylbenzene may be used in the preparation of 5-chloro-3-[(4-methoxy-2-methylphenyl)ethynyl]pyridin-2-amine.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93.9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Regioselective Synthesis of Highly Functionalized Furans Through the RuII-Catalyzed [3+ 2] Cycloaddition of Diazodicarbonyl Compounds.
Xia L and Yong RL.
European Journal of Organic Chemistry, 16, 3430-3442 (2014)
The acid-catalysed synthesis of 7-azaindoles from 3-alkynyl-2-aminopyridines and their antimicrobial activity.
Leboho TC, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 12(2), 307-315 (2014)