Fontos dokumentumok
473316
Amylamines, mixture of isomers
≥98%
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.411 (lit.)
bp
104 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
sűrűség
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCCN
InChI
1S/C5H13N/c1-2-3-4-5-6/h2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
42.8 °F
Lobbanási pont (C)
6 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)