Merck
422916
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H3(NO2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
146-148 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
nitro
SMILES string
COc1cc(ccc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-7-4-5(9(12)13)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPJXEWJRJKEOCD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Methoxy-4-nitrobenzoic acid is an alkoxybenzoic acid derivative. It has been reported to be synthesized by reacting 2-hydroxy-4-nitrobenzoic acid with methyl iodide and characterized by 1H and 13C-NMR spectra.
Alkalmazás
2-Methoxy-4-nitrobenzoic acid may be used as a starting material in the following syntheses:
  • 2-Methoxy-4-nitrobenzamide, a nitroamide derivative.
  • 4-Amino-2-methoxybenzamide, an aminobenzamide derivative.
  • N,2-Dimethoxy-N-methyl-4-nitrobenzamide, a Weinreb amide derivative.
  • 1-(2-Methoxy-4-nitrophenyl)-5-methylhex-2-yn-1-one, a ynone derivative.
  • 2,5-Constrained piperidine derivative, a potential CCR3 (Chemokine (C-C Motif) Receptor 3) antagonist.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Leyi Gong et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 13(20), 3597-3600 (2003-09-25)
As part of our investigation into the development of potent CCR3 antagonists, a series of piperidine analogues was designed and prepared. Exploration of the piperidine core examined both the basicity and the location of a nitrogen, as well as conformational
Marc J Adler et al.
The Journal of organic chemistry, 76(17), 7040-7047 (2011-07-12)
The design and synthesis of small molecule α-helix mimetics has been a productive field over the past decade. These compounds have performed well in a variety of biological systems as functional disruptors of α-helix-mediated protein-protein interactions. In our studies we