Merck
393975
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 thiocyanate
99 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
ND4SCN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
80.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Forma
solid
mp
152-154 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[S-]C#N.[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3/i/hD4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOIFLUNRINLCBN-JBISRTOLSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)