Merck
376264
Sigma-Aldrich
Trimethyl(propargyl)silane
contains 500 ppm BHT as stabilizer
Szinonimák:
2-Propynyl-trimethylsilane, 3-(Trimethylsilyl)propyne
About This Item
Lineáris képlet:
HC≡CCH2Si(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.24
Beilstein:
2036316
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Forma
liquid
Minőségi szint
tartalmaz
500 ppm BHT as stabilizer
≤20% trimethylallenylsilane (in equilibrium)
törésmutató
n20/D 1.413 (lit.)
bp
91-93 °C (lit.)
sűrűség
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[Si](C)(C)CC#C
InChI
1S/C6H12Si/c1-5-6-7(2,3)4/h1H,6H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULYLMHUHFUQKOE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Trimethyl(propargyl)silane (2-Propynyl-trimethylsilane) is a clear colorless liquid and contains 500ppm of butylated hydroxytoluene (BHT) as stabilizer. It undergoes GaCl3-catalyzed dehydrogenation reaction with aldimines to afford 4-methylquinoline.
Alkalmazás
Trimethyl(propargyl)silane is suitable for use in the synthesis of diverse end-functionalized (ω-carboxyl, ω-hydroxy, ω-methyl-vinyl, ω-trimethylsilane, and ω-glycidyl-ether) via ′′click′′ reaction. It may be used in the synthesis of γ-allenyl-GABA (γ-aminobutyric acid), via Lewis acid mediated reaction with ω-ethoxy lactams.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
23.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
High yield synthesis of diverse well-defined end-functionalized polymers by combination of anionic polymerization and ?click? chemistry.
Ho C-C, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 111(3), 1571-1580 (2009)
Lewis acid induced reactions of propargyl trimethyl silane with ?-ethoxy lactams synthesis of ?-allenyl-GABA.
Hiemstra H, et al.
Tetrahedron Letters, 25(29), 3115-3118 (1984)
GaCl3-catalyzed [4+2] annulations of allyltrimethylsilane and trimethyl (propargyl) silane with aldimines.
Hirashita T, et al.
Tetrahedron Letters, 48(31), 5421-5424 (2007)