Merck
360279
Sigma-Aldrich
4-Nitro-L-phenylalanine monohydrate
98%
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
228.20
Beilstein:
2809673
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]25/D +6.8°, c = 1.3 in 3 M HCl
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
245-251 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
O.N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O4.H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)11(14)15;/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13);1H2/t8-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OLZDHJRNUIXKLU-QRPNPIFTSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)