Merck
327034
Sigma-Aldrich
Silver
wire, diam. 0.25 mm, ≥99.99% trace metals basis
Méret kiválasztása
5 M
37 700,00 Ft
25 M
144 000,00 Ft
37 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 M
37 700,00 Ft
25 M
144 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
Ag
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.87
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141740
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
37 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
wire
ellenállás
1.59 μΩ-cm, 20°C
Átmérő
0.25 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
sűrűség
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
The product was used to construct silver/silver chloride electrodes which was used in the preparation of a number of biofilms for:
  • flavin microelectrode with a tip size of 10–30 μm, composed of a carbon working electrode with a S. oneidensis MR-1 biofilm.1
  • fumarate[1] and acetate[2] microbiosensor; composed of carbon working electrode coated with G. sulfurreducens biofilms.
Mennyiség
  • 5 m (approximately 2.6 g)
  • 25 m (approximately 13 g)
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A Fumarate Microbiosensor for Use in Biofilms.
Atci E, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 164(3), H3058-H3064 (2017)
Microbiosensor for the detection of acetate in electrode-respiring biofilms.
Atci E, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 81, 517-523 (2016)
T Prameela Devi et al.
Indian journal of experimental biology, 51(7), 543-547 (2013-08-01)
A total of 75 isolates belonging to five different species of Trichoderma viz., T. asperellum, T. harzianum, T. longibrachiatum, T. pseudokoningii and T. virens were screened for the production of silver nanoparticles. Although all the isolates produced nanoparticles, T. virens
Abhijeet Mishra et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(7), 5028-5033 (2013-08-02)
The primary challenge in developing nanoparticle based enzymatic devices is to be able to chemically immobilize an enzyme, which will retain its activity or improve its function while being attached to the nanoparticle. This would be of even greater significance
Sa Ram Lee et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(7), 1241-1244 (2013-08-06)
We demonstrate simultaneous detection of surface-enhanced Raman scattering (SERS) and fluorescence signals from a silver microbead. For the dual signal generation, silver microbeads with a diameter of 15 microm were functionalized with benzenethiol (BT) as a Raman tag and a