Merck
GF00997678
Aluminum
foil, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Szinonimák:
AL000750
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Al
CAS-szám:
Molekulatömeg:
26.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99%
Forma
foil
öngyulladási hőmérséklet
1400 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 009-976-78
ellenállás
2.6548 μΩ-cm
méret
50 × 50 mm
vastagság
2.0 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
sűrűség
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)