Merck
61927
Supelco
Mesitylene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
1,3,5-Trimethylbenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H3(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.19
Beilstein:
906806
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
gőznyomás
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
TraceCERT®
öngyulladási hőmérséklet
1022 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
0.88-6.1 %, 100 °F
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tárolási körülmény
under inert gas (Argon)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.499 (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
sűrűség
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
122.0 °F
Lobbanási pont (C)
50 °C