Merck
155101
Sigma-Aldrich
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H9N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
218-220 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C12H9N3/c1-2-6-10-9(5-1)14-12(15-10)11-7-3-4-8-13-11/h1-8H,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNFBMDWHEHETJW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-(2-Pyridyl)benzimidazole was used as a chelating fluorescent ligand in the synthesis of cobalt(II) complex. It was also used in the preparation of (H(2)L(1))(2)[Ru(III)Cl(4)(CH(3)CN)(2)](2)[Ru(IV)Cl(4)(CH(3)CN)(2)]·2Cl·6H(2)O complex.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(17), 6092-6101 (2013-02-06)
The reactions of a mother solution of RuCl(3) with benzimidazole derivatives 2-(2'-pyridyl)benzimidazole (2,2'-PyBIm, L(1)) and 2-hydroxymethylbenzimidazole (2-CH(2)OHBIm, L(2)) yielded three novel ruthenium complexes: (H(2)L(1))(2)[Ru(III)Cl(4)(CH(3)CN)(2)](2)[Ru(IV)Cl(4)(CH(3)CN)(2)]·2Cl·6H(2)O (1), mer-[Ru(III)Cl(3)L(1)(CH(3)CN)]·L(1)·3H(2)O (2), and (HL(2))(4)[Ru(IV)Cl(6)]·2Cl·4H(2)O (3). The isolated compounds were characterised by elemental analyses, UV-Vis and
Sudipta Das et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(20), 7097-7104 (2011-08-27)
A weakly fluorescent cobalt(II) complex is synthesized using 2-(2-pyridyl)-benzimidazole (PBI) as a chelating fluorescent ligand and characterized by single crystal X-ray structure. This complex serves as an efficient fluorescent probe for trace level determination of aspartic acid (AspA) and glutamic