Merck
138150
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylbenzoic acid
98%
Szinonimák:
vic.-o-Xylylic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C6H3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.17
Beilstein:
971590
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
144-146 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
Cc1cccc(C(O)=O)c1C
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-4-3-5-8(7(6)2)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RIZUCYSQUWMQLX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,3-Dimethylbenzoic acid shows high binding affinity with antenna-specific odorant-binding protein of the alfalfa plant bug, Adelphocoris lineolatus.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Metabolic fate of 3,4,5- and 2,3,5-trimethylphenyl methylcarbamates, the major constituents in Landrin insecticide.
M Slade et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 18(3), 467-474 (1970-05-01)
W A Duetz et al.
Journal of bacteriology, 176(8), 2354-2361 (1994-04-01)
The TOL catabolic genes in Pseudomonas putida (pWW0) are clustered in the upper operon, encoding enzymes for the conversion of toluene and xylenes to benzoate and toluates, and the meta-cleavage operon, encoding enzymes for the conversion of the benzoate and
S-Y Wang et al.
Insect molecular biology, 22(2), 172-182 (2013-01-09)
Olfaction plays an important role in insects' survival and reproduction. Odorant-binding proteins (OBPs) are considered to be one of the crucial proteins in the insect olfactory pathway. In this study, an antenna-specific OBP of the alfalfa plant bug, Adelphocoris lineolatus