Merck
120707
Sigma-Aldrich
Methyl 4-fluorobenzoate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.494 (lit.)
bp
90-92 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
fluoro
SMILES string
COC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSEBQGULDWDIRW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methyl 4-fluorobenzoate can be used in the synthesis of trisubstituted imidazole derivatives containing a 4-fluorophenyl group, a pyrimidine ring, and a CN- or CONH2-substituted benzyl moiety.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
172.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dae-Kee Kim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(14), 4006-4010 (2008-06-24)
A series of trisubstituted imidazole derivatives containing a 4-fluorophenyl group, a pyrimidine ring, and a CN- or CONH(2)-substituted benzyl moiety have been synthesized and evaluated for p38alpha MAP kinase inhibitory activity. Among them, compounds 22c, 27b, and 28b inhibited p38alpha
Rafał Frański et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 53(5), 379-384 (2018-02-15)
Gas phase decompositions of protonated methyl benzoate and its conjugates have been studied by using electrospray ionization-collision induced dissociation-tandem mass spectrometry. Loss of CO2 molecule, thus transfer of methyl group, has been observed. In order to better understand this process