Fluoreszcens mikrorészecskék és nanogyöngyök
A mikrorészecskék széleskörűen alkalmazhatóak az orvostudományban, a biokémiában, a kolloidkémia és az aeroszolkutatás területén. A felhasználások közé tartoznak a kromatográfiás elválasztó közegek, az immobilizált enzimek hordozói és a folyadékkristályos kijelzőkben használt távtartók. A fluoreszcensen jelölt mikrorészecskék hasznosak standardként az áramlási citometriában, a konfokális lézerpásztázó mikroszkópiában és a fényszórásos műszerekkel. A környezettudományban is használják őket nyomjelzőként gázok és folyadékok áramlásméréseiben, például a lézer-Doppler-anemometriában (LDA), a részecskedinamikai elemzésben (PDA) és a részecskék képi sebességmérésében (PIV).
Melamingyanta részecskék
Melamingyantán (MF) alapuló monodiszperz polimer mikrogömbök új generációját kínáljuk (1. ábra). A melamingyanta mikrogömböket metilol-melamin savkatalizált hidrotermikus polikondenzációjával állítjuk elő 70-100 °C hőmérséklet-tartományban, felületaktív anyagok nélkül. A pH-érték, a metilol-melamin koncentrációjának és a reakcióhőmérsékletnek a beállításával egy egytégelyes szintézis során 0,5-15 mm közötti, kiszámítható méretű monodiszperz részecskék állíthatók elő. A kiváló fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkező melamingyanta-részecskék számos előnyt kínálnak más hagyományos polimerrészecskékkel szemben.
1. ábra.Fluoreszcens mikroszkópos kép 10 mm-es, 7-amino-4-metil-kumarinnal jelölt melamingyanta-részecskékről (a Microparticles GmbH engedélyével).
Physical and Chemical Properties of Melamine Resin Particles
- Density: 1.51 g/cm3
- Refractive Index: 1,68
- Kiváló monodiszperzitás (C.V. <3%) és rendkívül egyenletes gömb alak
- Hidrofil felület
- Nagyon magas térhálósodási sűrűség
- Nagyfokú termostabilitás 300 °C-ig
- Kiváló mechanikai szilárdság /li>
- Savakban és bázisokban stabil és oldhatatlan
- Kiemelkedően magas stabilitás szerves oldószerekben, nem duzzad vagy zsugorodik szerves oldószerekkel érintkezve
- Kiemelkedő hosszú távú stabilitás diszperziókban; nincs szükség adalékanyagokra vagy stabilizátorokra
- A vizes szuszpenziók stabilak az ismételt fagyasztási-olvasztási ciklusokkal szemben
- A részecskék közvetlenül a vizes diszperziójukból száríthatók
- A szárított részecskék szabadon folyó porai agglomeráció nélkül újra diszpergálhatók bármilyen diszpergálószerben
A nem módosított MF-részecskék hidrofil, töltött felülettel rendelkeznek a poláris triazin-amino- és -imino-csoportok nagy sűrűsége miatt. A felületi funkciós csoportok (metilolcsoportok, aminocsoportok stb.) lehetővé teszik más ligandumok kovalens kötését. Speciális alkalmazásokhoz az MF-részecskék más funkcionalitások, például karboxilcsoportok beépítésével módosíthatók. Ez növeli a lehetséges felületi derivatizációt, például a kromofór vagy fluorofór jelölést. A melamingyanta mikrogömbök fehér részecskékként vagy belsőleg beépített fluoreszcens címkékkel kaphatók. Mindkét részecsketípus kapható módosítatlan vagy karboxilált felülettel.
Fluoreszcens jelölésű és karboxilát-módosított melamin mikroszemcsék
Fluoreszcens melamingyanta mikrogömbök készíthetők a méret, a fluorokróm típusa és a felületi funkcionális csoportok variációival. Az MF fluoreszcens részecskékben használt tipikus színezékek a következők:
- FITC, zöld fluoreszcencia (λEx = 506 nm, λEm = 529 nm)
- Rhodamin B, narancssárga fluoreszcencia (λEx = 560 nm, λEm = 584 nm)
- Níluskék A, vörös fluoreszcencia (λEx = 636 nm, λEm = 686 nm).
A fluoreszcens MF-részecskék (2. ábra) kiemelkedő jellemzője a szűk méreteloszlás, valamint az intenzív szín és fluoreszcencia. A homogén térfogatfestésű részecskékben nem mosódnak ki a belsőleg beépített fluorokrómok, és szerves oldószerekben a fehér MF-részecskékhez hasonlóan nagy stabilitást mutatnak. A fluoreszcens MF-gyöngyök nagy funkciós csoport-sűrűségű (>0,1 mmol/gramm gyanta) karboxilát-módosított felülettel is kaphatók.
2. ábra.FITC-jelölt MF-részecskék (zöld színnel) és rodamin B-jelölt MF-részecskék (piros színnel) fluoreszcens mikroszkópos képe.
Fluoreszcens nanogyöngyök (nanorészecskék)
A nanoszintű rendszerek megértése az elmúlt években gyorsan fejlődött, és ezek az izgalmas tudományos fejlesztések a csúcstechnológiai termékek és eljárások új generációját eredményezik. A nanotechnológia az alkalmazások széles skálájára lehet hatással, a vegyi anyagoktól kezdve az elektronikán és az érzékelőkön át a fejlett anyagokig. A nanorészecskéket még a DNS gyógyszerhordozóként is használták már.
A nanotechnológia egyik fontos aspektusa a fluoreszcens nanorészecskék kifejlesztése, amelyek az optikai adattárolásban, valamint a biokémia, a bioanalitika és az orvostudomány területén találhatnak alkalmazást. A jelenlegi fluoreszcens képalkotó módszerek elsősorban festékmarkereken alapulnak, amelyek molekulánként korlátozott fotostabilitással és fénykibocsátással rendelkeznek. A nanorészecskék ezeket a korlátozásokat azáltal hidalják át, hogy intenzívebb és stabilabb fluoreszcens jeleket kínálnak. A fluoreszcensen jelölt nanorészecskéket sikeresen alkalmazták már számos immunvizsgálatban. A latex agglutinációs vizsgálatokban a korlátozó tényezők némelyike elkerülhető a nagyon kis részecskék alkalmazásával, amelyek csökkentik a háttérabszorbanciát és jobb kolloidstabilitást biztosítanak.
Bázisanyagok
A fluoreszcens nanogyöngyök (nanorészecskék) számos polimerből előállíthatók, amelyek mindegyike bizonyos előnyökkel jár.
A poliakrilnitril (PAN) nanorészecskék ideálisan alkalmasak FRET alkalmazásokhoz. Ha megjelölték őket, erősen fluoreszkálnak és rendkívül kicsik (átmérőjük kevesebb, mint 30 nm). A PAN alacsony koncentrációban tartalmaz zavaró anyagokat, és a nanorészecskék karboxilált vagy sztreptavidin módosított felülettel állnak rendelkezésre. Minden részecske 0,5%-os (w/w) pufferelt vizes szuszpenzióban (10 mM MES, pH 7) kerül forgalomba.
A PD egy új polimer, amely a polisztirolhoz hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, de sokkal kisebb oxigénáteresztő képességgel, ami a legtöbb festék esetében nagyobb fotostabilitást eredményez. A részecskeméret ~40 nm, és a részecskék felülete karboxilálható vagy más módon módosítható. Minden részecske 0,5%-os (w/w) pufferelt vizes szuszpenzióban (10 mM MES, pH 7) kerül szállításra.
Egyedi részecskék
Egyedi mikrorészecskék és nanogyöngyök egyedi módosításokkal, például streptavidinnel is kaphatók. Kérjük, érdeklődjön helyi irodájában vagy értékesítési képviselőjénél az egyedi mikropartikulák és nanogyöngyök iránt.