主要文件
23237
Supelco
中心开孔酚醛树脂螺纹瓶盖
black phenolic cap (no septum), thread for 24-400, pkg of 144 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
black phenolic cap (no septum)
特点
autoclavable
包装
pkg of 144 ea
参数
149 °C temp. limit
配件
thread for 24-400
相容性
for use with 240 mL (61 × 143 mm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)